Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzaldehyd, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Dichlorobenzaldehyd
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| SMIL | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |