Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzal Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzal Chloride |
| CAS | 57058-14-7 |
| Molekylær formel | C7H4Cl4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dichloro-3-(dichloromethyl)benzene, α,α,2,3-Tetrachlorotoluene, 1,2-dichloro-3-(dichloromethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,7H |
| SMIL | ClC(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vægt | 227.9067 |