missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dichloroanisole, TRC

Artikelnummer. 30376216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376216 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431830250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloroanisole
CAS 1984-59-4
Molekylær formel C7 H6 Cl2 O
Mængde 250 g
Synonym Anisole, 2,3-dichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene, 2,3-Dichloroanisole, 2,3-Dichlorophenyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
SMIL COc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2-dichloro-3-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 177.03
Formel vægt 175.9796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.