Få mere at vide
2,3-Dichloroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloroanisole |
| CAS | 1984-59-4 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Anisole, 2,3-dichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene, 2,3-Dichloroanisole, 2,3-Dichlorophenyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-3-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9796 |