Få mere at vide
2,3-dichloranilin (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloroaniline |
| CAS | 608-27-5 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl2 N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichloranilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vægt | 160.9799 |