Få mere at vide
2,3-dichloranilin, 99%
Beskrivelse
2,3-Dichloranilin anvendes i farvestoffer, pigmenter og optiske blegemidler. Det bruges som flammehæmmere til polymerer. Det bruges til fremstilling af vækstregulatorer, polymerhjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dichloranilin anvendes i farvestoffer, pigmenter og optiske blegemidler. Det bruges som flammehæmmere til polymerer. Det bruges til fremstilling af vækstregulatorer, polymerhjælpemidler.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloroaniline |
| Smeltepunkt | 20 °C til 24 °C |
| Tæthed | 1.37 |
| Kogepunkt | 250 °C til 252 °C |
| Flammepunkt | 115 °C (239 °F) |
| Brydningsindeks | 1.606 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3442 |
| Beilstein | 472027 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i ether, alkohol og acetone. Let opløselig i benzen. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |