Få mere at vide
2,3-dichloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404330
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404330 100 g 100g
11414330 500 g 500g
11494320 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11524.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-27-5 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2,3-Dichloranilin anvendes i farvestoffer, pigmenter og optiske blegemidler. Det bruges som flammehæmmere til polymerer. Det bruges til fremstilling af vækstregulatorer, polymerhjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dichloranilin anvendes i farvestoffer, pigmenter og optiske blegemidler. Det bruges som flammehæmmere til polymerer. Det bruges til fremstilling af vækstregulatorer, polymerhjælpemidler.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-27-5
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD00007657
InChI nøgle BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
PubChem CID 11844
ChEBI CHEBI:46636
IUPAC navn 2,3-dichloranilin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloroaniline
Smeltepunkt 20°C to 24°C
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 115°C (239°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3442
Beilstein 472027
Formel vægt 162.02
Procent renhed 99%