Få mere at vide
2,3-dichlor-N'-hydroxybenzencarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497822
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10497822 250 mg 250mg
10364062 1 g 1g
10515954 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01106CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 261761-55-1
Molekylær formel C7H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 205.038
MDL nummer MFCD01567248
InChI nøgle OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9580371
IUPAC navn 2,3-dichlor-N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.04
Procent renhed 97%