Få mere at vide
2,3-Dichloro-Alpha-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-4-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-alpha-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-4-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 316382-53-3 |
| Molekylær formel | C18H16Cl4O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16Cl4O4/c1-4-26-18(23)13(9-5-7-11(24-2)16(21)14(9)19)10-6-8-12(25-3)17(22)15(10)20/h5-8,13H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | ClC1=C(C(C(OCC)=O)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-bis(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.13 |
| Formel vægt | 435.98 |