Få mere at vide
2,3-Dichloro-6-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-6-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 75618-41-6 |
| Molekylær formel | C7H3Cl2NO3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-1-2-6(10(12)13)4(3-11)7(5)9/h1-3H |
| SMIL | COc1c(NC2=NCCN2)c(Cl)nc(C)n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.01 |