Få mere at vide
2,3-diclor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 69045-84-7 |
| Molekylær formel | C6H2Cl2F3N |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,3-diclor-5-(trifluormethyl)pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.99 |
| Formel vægt | 214.9516 |