Få mere at vide
2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 1806281-75-3 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,3-dichloro-5-hydroxy- (ACI), 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-6-2-5(11)1-4(3-10)7(6)9/h1-3,11H |
| SMIL | ClC1=C(C=O)C=C(O)C=C1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-5-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.01 |
| Formel vægt | 189.9588 |