Få mere at vide
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine |
| CAS | 185985-40-4 |
| Molekylær formel | C5H2Cl2FN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dichloro-5-fluoro-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2FN/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMIL | FC1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-5-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.98 |
| Formel vægt | 164.95 |