missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine |
| CAS | 185985-40-4 |
| Molekylær formel | C5H2Cl2FN |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-Dichloro-5-fluoro-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2FN/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMIL | FC1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-5-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.98 |
| Formel vægt | 164.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?