Få mere at vide
2,3-dicloro-5,8-dihydroxy-1,4-nafthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30385485
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385485 500 mg
30370506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435953500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Molekylær formel C10 H4 Cl2 O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMIL Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
IUPAC navn 2,3-dichloro-5,8-dihydroxy-naftalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 259.042
Formel vægt 257.9487