Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 14918-69-5 |
| Molekylær formel | C10 H4 Cl2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H |
| SMIL | Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-5,8-dihydroxy-naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.042 |
| Formel vægt | 257.9487 |