Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 11915611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11915611
Brand: Thermo Scientific Acros 113305000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-58-2
Molekylær formel C8Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 227.01
InChI nøgle HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
IUPAC navn 4,5-dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
SMIL C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 217.0°C
Farve Gul til Orange
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Merck Index 15,3072
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Formel vægt 227.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller