Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 10366270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366270 100 g Glasflaske 100g
10449020 10 g Glasflaske 10g
11915611 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10366270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113301000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-58-2
Molekylær formel C8Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 227.01
InChI nøgle HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
IUPAC navn 4,5-dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
SMIL C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 217.0°C
Farve Gul til Orange
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Merck Index 15,3072
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Formel vægt 227.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller