Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%
Beskrivelse
2,3-Dichlor-5,6-dicyano-1,4-benzoquinon anvendes som reagens til oxidative koblinger og ringslutningsreaktioner og dehydrogenering af alkoholer, phenoler og steroidketoner. Det bruges også til syntese af 1,2-benzisoxazoler. Det er et nyttigt elektronoverførselsreagens til syntese af quinoliner fra iminer og alkyner eller alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dichlor-5,6-dicyano-1,4-benzoquinon anvendes som reagens til oxidative koblinger og ringslutningsreaktioner og dehydrogenering af alkoholer, phenoler og steroidketoner. Det bruges også til syntese af 1,2-benzisoxazoler. Det er et nyttigt elektronoverførselsreagens til syntese af quinoliner fra iminer og alkyner eller alkener.
Opløselighed Opløselig i benzen, methanol, eddikesyre og
dioxan. Lidt opløselig i chloroform,, dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone |
| Smeltepunkt | 214°C to 218°C |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 747939 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,3063 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane. |
| Formel vægt | 227.01 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.