Få mere at vide
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 11453844
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453844 10 g 10g
11463844 50 g 50g
11473844 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453844 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11879.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227 g/mol
2,3-Dichlor-5,6-dicyano-1,4-benzoquinon anvendes som reagens til oxidative koblinger og ringslutningsreaktioner og dehydrogenering af alkoholer, phenoler og steroidketoner. Det bruges også til syntese af 1,2-benzisoxazoler. Det er et nyttigt elektronoverførselsreagens til syntese af quinoliner fra iminer og alkyner eller alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dichlor-5,6-dicyano-1,4-benzoquinon anvendes som reagens til oxidative koblinger og ringslutningsreaktioner og dehydrogenering af alkoholer, phenoler og steroidketoner. Det bruges også til syntese af 1,2-benzisoxazoler. Det er et nyttigt elektronoverførselsreagens til syntese af quinoliner fra iminer og alkyner eller alkener.
Opløselighed Opløselig i benzen, methanol, eddikesyre og
dioxan. Lidt opløselig i chloroform,, dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-58-2
Molekylær formel C8Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 227
MDL nummer MFCD00001593
InChI nøgle HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
IUPAC navn 4,5-dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
SMIL C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 747939
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3063
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Formel vægt 227.01
Procent renhed ≥98%