Få mere at vide
(2,3-Dichloro-4-oxyphenyl)-2-thienylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3-Dichloro-4-oxyphenyl)-2-thienylmethanone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6Cl2O2S/c12-9-6(3-4-7(14)10(9)13)11(15)8-2-1-5-16-8/h1-5,14H |
| Formel vægt | 271.9466 |