missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dichloro-4-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 80026-12-6 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl2 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloro-4-methylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-4-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.043 |
| Formel vægt | 174.996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?