missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone, TRC

Artikelnummer. 30376061
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376061 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4351201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone
CAS 40180-05-0
Molekylær formel C12 H8 Cl2 O2 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c1-16-8-5-4-7(10(13)11(8)14)12(15)9-3-2-6-17-9/h2-6H,1H3
SMIL COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn (2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-thiophen-2-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 287.16
Formel vægt 285.9622
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.