Få mere at vide
(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone |
| CAS | 40180-05-0 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl2 O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c1-16-8-5-4-7(10(13)11(8)14)12(15)9-3-2-6-17-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | (2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-thiophen-2-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.16 |
| Formel vægt | 285.9622 |