Få mere at vide
2,3-Dichloro-1-propene, 98%
Artikelnummer. 11312796
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312796 10 g 10g
11322796 50 g 50g
15488889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08943.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110.965 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(2g/L).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-88-6
Molekylær formel C3H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 110.965
MDL nummer MFCD00000943
InChI nøgle FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
PubChem CID 6565
IUPAC navn 2,3-dichlorprop-1-en
SMIL C=C(CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-1-propene
Smeltepunkt -83°C
Kogepunkt 93°C to 96°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Pungent
Lineær formel ClCH2CCl=CH2
Mængde 10 g
FN nummer UN2047
Beilstein 1361491
Formel vægt 110.97
Procent renhed 98%