Få mere at vide
2,3-diclor-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30385060
Skift visning
Mængde:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385060 25 g
30375515 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43577525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-23-9
Molekylær formel C3 H6 Cl2 O
Molekylvægt (g/mol) 128.99
Synonym 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
IUPAC navn 2,3-dichlorpropan-1-ol
SMIL OCC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-1-propanol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Formel vægt 127.9796