Få mere at vide
2,3-Dichloro-1-propanol-d5, TRC
Artikelnummer. 30377274
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30377274 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30377274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4357775MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-1-propanol-d5
CAS 1189730-34-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3HD5Cl2O
Mængde 5 mg
Synonym 2,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
Molekylvægt (g/mol) 134.02
Procent renhed >95