Få mere at vide
2,3-Dichloro-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 10774173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774173 25 g Glasflaske 25g
10669543 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10774173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365090250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-23-9
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.99
MDL nummer MFCD00040446
InChI nøgle ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
IUPAC navn 2,3-dichlorpropan-1-ol
SMIL C(C(CCl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloro-1-propanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.3500g/mL
Kogepunkt 182 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4835 til 1,4855
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether, acetone, ethanol
Formel vægt 128.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske