Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dichloro-1-propanol |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.3500g/mL |
| Kogepunkt | 182 °C |
| Flammepunkt | 93 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,3-Dichloro-1-propanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloro-1-propanol