Få mere at vide
2,3-diclor-1-propanol, 97+%
Artikelnummer. 11468367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468367 5 g 5g
11478367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18444.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-23-9
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00040446
InChI nøgle ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
IUPAC navn 2,3-dichlorpropan-1-ol
SMIL C(C(CCl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-1-propanol
Tæthed 1.361
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1732060
Formel vægt 128.99
Procent renhed ≥97%