Få mere at vide
2,3-dichlor-1,4-nafthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30371438
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30371438 25 g
1 options
Artikelnummer. 30371438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43560825G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlone
CAS 117-80-6
Molekylær formel C10 H4 Cl2 O2
Mængde 25 g
Synonym 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2,3-dichloronaphthalen-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 227.04
Formel vægt 225.9588