Få mere at vide
2,3-dichlor-1,4-nafthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30384858
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30384858 5 g
1 options
Artikelnummer. 30384858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356085G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlone
CAS 117-80-6
Molekylær formel C10 H4 Cl2 O2
Mængde 5 g
Synonym 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2,3-dichloronaphthalen-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 227.04
Formel vægt 225.9588