Få mere at vide
2,3-Dichloro-1,4-nafthoquinon, 98%
Beschreibung
Anvendelse i tekstiler, som organisk katalysator, som kemisk mellemprodukt, som additiv i farvebindemidler. Bruges også som en vigtig katalysator til fremstilling af 3,3-dichlorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som frødesinfektionsmiddel, tekstiler, som organisk katalysator, som kemisk mellemprodukt, som additiv i farvebindemidler, som antifoulingmiddel. Bruges også til at bekæmpe blågrønne alger i damme, søer og svømmebassiner. Bruges også som en vigtig katalysator til fremstilling af 3,3-dichlorbenzin.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,008g/L). Opløselig i varm toluen næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
| Smeltepunkt | 193 °C til 196 °C (sublimation) |
| Kogepunkt | 275 °C (2 mmHg) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1073511 |
| Merck Index | 14,3045 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,008 g/L). Opløselig i varm toluen, næsten gennemsigtig. |
| IUPAC navn | 2,3-dichlor-1,4-dihydronaphthalen-1,4-dion |
| Formel vægt | 227.05 |
| Mehr anzeigen |