Få mere at vide
2,3-Dichloro-1,4-nafthoquinon, 98%
Artikelnummer. 11474110
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474110 25 g 25g
11465363 100 g 100g
11475363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13378.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227,04 g/mol
Anvendelse i tekstiler, som organisk katalysator, som kemisk mellemprodukt, som additiv i farvebindemidler. Bruges også som en vigtig katalysator til fremstilling af 3,3-dichlorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som frødesinfektionsmiddel, tekstiler, som organisk katalysator, som kemisk mellemprodukt, som additiv i farvebindemidler, som antifoulingmiddel. Bruges også til at bekæmpe blågrønne alger i damme, søer og svømmebassiner. Bruges også som en vigtig katalysator til fremstilling af 3,3-dichlorbenzin.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,008g/L). Opløselig i varm toluen næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-80-6
Molekylær formel C10H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 227.04
MDL nummer MFCD00001677
InChI nøgle SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C (sublimation)
Kogepunkt 275 °C (2 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1073511
Merck Index 14,3045
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,008 g/L). Opløselig i varm toluen, næsten gennemsigtig.
IUPAC navn 2,3-dichlornaphthalen-1,4-dion
Formel vægt 227.05
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone