Få mere at vide
2,3-Dibromothiophen, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromothiophene |
| Tæthed | 2.135 |
| Kogepunkt | 215 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Brydningsindeks | 1.631 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 107512 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 241.94 |
| Procent renhed | ≥98% |