Få mere at vide
2,3-dibromthiophen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419893
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419893 5 g 5g
11409893 1 g 1g
11429893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12998.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3140-93-0
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.928
MDL nummer MFCD00005418
InChI nøgle ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC navn 2,3-dibromthiophen
SMIL C1=CSC(=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromothiophene
Tæthed 2.135
Kogepunkt 215°C to 216°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.631
Mængde 5 g
Beilstein 107512
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 241.94
Procent renhed ≥98%