Få mere at vide
2,3-Dibromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11398896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398896 5 g 5g
11388896 1 g 1g
11308906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13534-89-9 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares tørt. Opbevar oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13534-89-9
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.894
MDL nummer MFCD00234014
InChI nøgle SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3-dibromo, dibromopyridine, 2,3-dibromo pyridine, pubchem5402, acmc-209c0b, 2,3-dibromopyridine, ksc492s9r, tpc-py084, slmhhovqrssrcv-uhfffaoysa, abbypharma ap-12-5128
PubChem CID 817102
IUPAC navn 2,3-dibrompyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromopyridine
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Kogepunkt 249°C to 250°C
Mængde 5 g
Beilstein 109828
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 236.9
Procent renhed 97%