Få mere at vide
2,3-dibrompyridin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434327
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434327 1 g 1g
15444327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31708.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1020056-98-7 | Molekylformel: C6H3Br2NO2 | Molekylvægt: 280,903 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020056-98-7
Molekylær formel C6H3Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 280.903
MDL nummer MFCD09997708
InChI nøgle ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 26967070
IUPAC navn 2,3-dibrompyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 280.9
Procent renhed 97%