Få mere at vide
2,3'-Dibromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3'-Dibromopropiophenone |
| CAS | 76650-08-3 |
| Molekylær formel | C9H8Br2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-propanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl-1-propanone, 2-Bromo-3'-bromopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3-bromophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.97 |
| Formel vægt | 289.8942 |