Få mere at vide
2,3-Dibromopropionyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11924951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11924951 25 g 25g
11914951 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18791-02-1
Molekylær formel C3H3Br2ClO
Molekylvægt (g/mol) 250.31
MDL nummer MFCD00000712
InChI nøgle HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
PubChem CID 86790
IUPAC navn 2,3-dibrompropanoylchlorid
SMIL ClC(=O)C(Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dibromopropionyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 2.1400g/mL
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel BrCH2CH(Br)COCl
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 2.14
Formel vægt 250.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske