Få mere at vide
2,3-Dibromopropionyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11463298
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463298 250 g 250g
11443298 10 g 10g
11453298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17712.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18791-02-1
Molekylær formel C3H3Br2ClO
Molekylvægt (g/mol) 250.31
MDL nummer MFCD00000712
InChI nøgle HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 86790
IUPAC navn 2,3-dibrompropanoylchlorid
SMIL ClC(=O)C(Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromopropionyl chloride
Tæthed 2.181
Kogepunkt 191°C to 193°C
Flammepunkt 67°C (152.6°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.542
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1749801
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Formel vægt 250.32
Procent renhed 95%