Få mere at vide
2,3-Dibromopropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromopropionamide |
| CAS | 15102-42-8 |
| Molekylær formel | C3H5NOBr2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br2NO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H2,6,7) |
| SMIL | NC(C(Br)CBr)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.88 |
| Formel vægt | 228.8738 |