Få mere at vide
2,3-Dibropropen, TRC
Artikelnummer. 30387386
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30387386 10 g
1 options
Artikelnummer. 30387386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42640810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Molekylær formel C3H4Br2
Mængde 10 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMIL BrCC(=C)Br
IUPAC navn 2,3-dibroprop-1-en
Molekylvægt (g/mol) 199.87
Formel vægt 197.868