Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dibromopropene |
| CAS min % | 75.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 2.1300g/mL |
| Kogepunkt | 42 °C til 44 °C (17,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 81 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 75% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,3-Dibromopropene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.