Få mere at vide
2,3-dibrompropen, 80%, tek., stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 10447540
Brand: Thermo Scientific Acros 147740500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 513-31-5 | C3H4Br2 | 199.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-31-5
Molekylær formel C3H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 199.87
MDL nummer MFCD00000211
InChI nøgle YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
PubChem CID 10552
IUPAC navn 2,3-dibromprop-1-en
SMIL BrCC(Br)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dibromopropene
CAS min % 75.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 2.1300g/mL
Kogepunkt 42°C to 44°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C(Br)=CH2
Brydningsindeks 1.5370 to 1.547
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 201
Merck Index 15, 3030
Specifik vægtfylde 2.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 199.87
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dibromopropene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.