Få mere at vide
2,3-Dibromopropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromopropionic acid |
| CAS | 600-05-5 |
| Molekylær formel | C3 H4 Br2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-2,3-Dibromopropionic Acid, NSC 175, α,β-Dibromopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Br2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C(Br)CBr |
| IUPAC navn | 2,3-dibromopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.87 |
| Formel vægt | 229.8578 |