Få mere at vide
2,3-Dibromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromophenol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H |
| Formel vægt | 249.8629 |