Få mere at vide
2,3-Dibromofuran, 97%, stikk. med 0,5% calciumcarbonat
Artikelnummer. 11348306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348306 5 g 5g
11338306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15518.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 30544-34-4 | C4H2Br2O | 225,867 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30544-34-4
Molekylær formel C4H2Br2O
Molekylvægt (g/mol) 225.867
MDL nummer MFCD01074839
InChI nøgle GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
IUPAC navn 2,3-dibromfuran
SMIL C1=COC(=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromofuran
Navn note stabiliseret med 0,5% calciumcarbonat
Tæthed 2
Kogepunkt 75 °C til 78 °C (75 mmHg)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 5 g
Beilstein 107511
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 225.87
Procent renhed 97%