Få mere at vide
2,3-dibromsmørsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331727 5 g 5g
11341727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04841.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 600-30-6 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 600-30-6
Molekylær formel C4H6Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 245.898
MDL nummer MFCD00014334
InChI nøgle HESQKTULJLBDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromobutyric acid, .alpha.,.beta.-dibromobutyric acid, 2,3-dibromo-butyric acid, acmc-1atov, 2,3 dibromobutyric acid, #, butanoic acid,2,3-dibromo, butanoic acid, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromo-n-butyric acid, .alpha.,.beta.-dibromo-n-butyric acid
PubChem CID 95386
IUPAC navn 2,3-dibrombutansyre
SMIL CC(C(C(=O)O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromobutyric acid
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Kogepunkt 100°C to 110°C (2 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1721669
Formel vægt 245.91
Procent renhed 97%