Få mere at vide
2,3-Dibromobutannitril (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromobutanenitrile |
| CAS | 25109-76-6 |
| Molekylær formel | C4 H5 Br2 N |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Br2N/c1-3(5)4(6)2-7/h3-4H,1H3 |
| SMIL | CC(Br)C(Br)C#N |
| IUPAC navn | 2,3-dibromobutannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.9 |
| Formel vægt | 224.8789 |